Merck
68620
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N,α-Dimethylbenzylamine
purum, ≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(R)-(+)-N-Methyl-1-phenylethylamine
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH(CH3)NHCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
135.21
Beilstein:
4350160
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
grado
purum
Ensayo
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
actividad óptica
[α]20/D +74±4°, c = 2% in chloroform
índice de refracción
n20/D 1.511 (lit.)
n20/D 1.511
bp
74-76 °C/11 mmHg (lit.)
densidad
0.924 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CN[C@H](C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8(10-2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10H,1-2H3/t8-/m1/s1
Clave InChI
RCSSHZGQHHEHPZ-MRVPVSSYSA-N
Otras notas
Chiral secondary amine used as auxiliary, e.g. detn. of absolute configuration of carboxylic acids; Asymmetric addition of cuprates to enones; Preparation of chiral thiophosphonate
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
141.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
61 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
M.S. McQueney et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 7121-7121 (1991)
B.E. Rossiter et al.
Tetrahedron Letters, 31, 965-965 (1990)
O. Cervinka et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 51, 404-404 (1986)