Merck
68002
Sigma-Aldrich
2-Methylnicotinic acid
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
2-Methylpyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
137.14
Beilstein:
114333
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
residuo de ign.
≤0.2%
mp
228-230 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cc1ncccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-5-6(7(9)10)3-2-4-8-5/h2-4H,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
HNTZKNJGAFJMHQ-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)