67706
Campylobacter Millichrome™ plus Supplement
25 L, selective for bacteria: Campylobacter spp., suitable for microbiology
Sinónimos:
Campylobacter Detection Supplement, Campylobacter Millichrome™ plus 25L Supplement, Millichrome™ Campylobacter plus Supplement, Supplement forCampylobacter Millichrome™ Plus
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
sterile; 0.45 μm filtered
Nivel de calidad
formulario
dry powder
uso
25 L
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
microbiological culture: suitable
solubilidad
sterile water: 21 mg/mL
aplicaciones
food and beverages
microbiology
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
selective for bacteria: Campylobacter spp.
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Componentes
(1 vial is sufficient for 25 L of final media)
Chromogenic and selective mix 5.25 g
Nota de preparación
- In a transparent vessel, add 210 mg of Campylobacter Millichrome™ plus Supplement to 10 ml of purified water.
- Swirl well until complete dissolution.
- Filter to sterilize at 0.45 μm.
- Add the 10 ml of the supplement solution to 1 liter of the melted Campylobacter Millichrome™ plus Supplement for 5L at 45-50 °C.
- Swirl or stir gently to homogenize.
Almacenamiento y estabilidad
- Store in tightly sealed containers at 2-8°C.
- Keep away from heat and sources of ignition.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms