67373
Dibenzyl disulfide
analytical standard
Sinónimos:
Benzyl disulfide, Bis(phenylmethyl) disulfide
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Análisis
≥98.5% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤1.0% water
mp
69-72 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadena SMILES
C(SSCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14S2/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-16-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Clave InChI
GVPWHKZIJBODOX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?