67114
Fenamiphos
reference material
Sinónimos:
Phenamiphos
About This Item
Productos recomendados
grado
reference material
Análisis
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOP(=O)(NC(C)C)Oc1ccc(SC)c(C)c1
InChI
1S/C13H22NO3PS/c1-6-16-18(15,14-10(2)3)17-12-7-8-13(19-5)11(4)9-12/h7-10H,6H2,1-5H3,(H,14,15)
Clave InChI
ZCJPOPBZHLUFHF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)