65999
Apigeninidin chloride
analytical standard
Sinónimos:
4′,5,7-Trihydroxyflavylium chloride
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Análisis
≥97.0% (HPLC)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
food and beverages
formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Cl-].Oc1ccc(cc1)-c2ccc3c(O)cc(O)cc3[o+]2
InChI
1S/C15H10O4.ClH/c16-10-3-1-9(2-4-10)14-6-5-12-13(18)7-11(17)8-15(12)19-14;/h1-8H,(H2-,16,17,18);1H
Clave InChI
GYQDOAKHUGURPD-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?