Merck
65540
Sigma-Aldrich
Metanol
suitable for UV/Vis spectroscopy, ≥99.8% (GC)
Sinónimos:
Alcohol metílico
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OH
Número de CAS:
Peso molecular:
32.04
Beilstein:
1098229
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
densidad de vapor
1.11 (vs air)
presión de vapor
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.8% (GC)
temp. de autoignición
725 °F
lim. expl.
36 %
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
índice de refracción
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
densidad
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
1 cm path, H2O reference
Absorción UV
λ: 220 nm Amax: 0.3
λ: 230 nm Amax: 0.15
λ: 235 nm Amax: 0.1
λ: 240 nm Amax: 0.06
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 290 nm Amax: 0.005
λ: 310 nm Amax: 0.003
cadena SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Clave InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Michael H Abraham et al.
European journal of medicinal chemistry, 43(3), 478-485 (2007-06-05)
Values of in vitro gas to lung partition coefficients, K(lung), of VOCs have been collected from the literature. For 44 VOCs, application of the Abraham solvation equation to log K(lung) yielded a correlation with R(2)=0.968 and S.D.=0.25 log units. Combination
Alfonso Pérez-Garrido et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(2), 896-904 (2008-12-06)
This paper reports a QSAR study for predicting the complexation of a large and heterogeneous variety of substances (233 organic compounds) with beta-cyclodextrins (beta-CDs). Several different theoretical molecular descriptors, calculated solely from the molecular structure of the compounds under investigation
Giulia Caron et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(9), 3269-3279 (2005-04-29)
Growing interest in the use of both the logarithm of the partition coefficient of the neutral species in the alkane/water system (log P(N)(alk)) and the difference between log P(N)(oct) (the logarithm of the partition coefficient of the neutral species in