63765
Sodium 3-mercapto-1-propanesulfonate
technical, ~80% (RT)
Sinónimos:
3-Mercapto-1-propanesulfonic acid sodium salt, MPS
About This Item
Productos recomendados
grado
technical
Nivel de calidad
Análisis
~80% (RT)
formulario
solid
mp
~220 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCS
InChI
1S/C3H8O3S2.Na/c4-8(5,6)3-1-2-7;/h7H,1-3H2,(H,4,5,6);/q;+1/p-1
Clave InChI
FRTIVUOKBXDGPD-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
71 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?