Merck
63678
Sigma-Aldrich
(−)-Menthone
technical, ≥90% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(1R,4S)-p-Menthan-3-one, (2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18O
Número de CAS:
Peso molecular:
154.25
Beilstein:
2041368
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
presión de vapor
0.5 mmHg ( 20 °C)
grado
technical
Análisis
≥90% (sum of enantiomers, GC)
índice de refracción
n20/D 1.45 (lit.)
n20/D 1.451
bp
207-210 °C (lit.)
densidad
0.893 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
Clave InChI
NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.