Merck
63655
Supelco
(+)-p-Menth-1-ene
analytical standard
Sinónimos:
(R)-(+)-4-Isopropyl-1-methylcyclohexene, Carvomenthene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18
Número de CAS:
Peso molecular:
138.25
Beilstein:
3194398
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
grado
analytical standard
Ensayo
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
actividad óptica
[α]20/D +110±2°, neat
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.457
bp
175-177 °C (lit.)
densidad
0.823 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
CC(C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H18/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,8,10H,5-7H2,1-3H3/t10-/m0/s1
Clave InChI
FAMJUFMHYAFYNU-JTQLQIEISA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Otras notas
Utilizado como material de partida en síntesis EPC; rotura de anillo en el doble enlace por ozonolisis; O vía epoxidación; Trans-selectivo ene-reacción con acrilatos
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
F. Nicotra et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51, 1272-1272 (1986)
Negin Farshchi et al.
Journal of chromatographic science, 56(8), 671-678 (2018-05-12)
Limonene is a colorless liquid hydrocarbon and had been investigated as a plasticizer for many plastics. Prediction of solubility between different materials is an advantage in many ways, one of the most convenient ways to know the compatibility of materials
J.V. Duncia et al.
Journal of the American Chemical Society, 104, 1930-1930 (1982)
T. Kitahara et al.
Tetrahedron, 43, 2689-2689 (1987)
J.D. White et al.
Journal of the American Chemical Society, 103, 1813-1813 (1981)