Saltar a
62850
L-Lysine solution
purum, 50% in H2O
Sinónimos:
(S)-2,6-Diaminocaproic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H14N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
146.19
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
Beilstein/REAXYS Number:
1722531
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
purum
optical activity
[α]20/D +13.0±1°, c = 2% in 6 M HCl
concentration
50% in H2O
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1
InChI key
KDXKERNSBIXSRK-YFKPBYRVSA-N
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)