61927
Mesitylene
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
1,3,5-Trimethylbenzene
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.1 (vs air)
presión de vapor
14 mmHg ( 55 °C)
2.49 mmHg ( 25 °C)
Línea del producto
TraceCERT®
temp. de autoignición
1022 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
lim. expl.
0.88-6.1 %, 100 °F
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
condiciones de almacenamiento
under inert gas (Argon)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.499 (lit.)
bp
163-166 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
densidad
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1cc(C)cc(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Productos recomendados
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
122.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
50 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.