Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 vials | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 120,00 € |
Acerca de este artículo
120,00 €
sterility
sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Streptococcus spp.
Application
Other Notes
(per vial sufficient for 500 ml medium)
Ceftazidime 1.50 mg
Cefotaxime 1.50 mg
Ceftriazone 1.00 mg
Aztreonam 1.00 mg
Fluconazole 5.00 mg
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| suitability Streptococcus spp. | suitability enterobacteriaceae | suitability Staphylococcus spp. | suitability Streptococcus spp. |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| application(s) clinical testing | application(s) agriculture | application(s) bioburden testing | application(s) clinical testing |
| sterility sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?