Merck
613304
Chloroform solution
suitable for NMR (reference standard), 2% in chloroform-d (99.8 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142201
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
concentration
2% in chloroform-d (99.8 atom % D)
technique(s)
NMR: suitable
NMR tube size
3 mm × 8 in.
suitability
suitable for NMR (reference standard)
application(s)
environmental
format
single component solution
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
1H line shape
Preparation Note
3 mm O.D. tube contains 0.235 mL.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform solution
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
865-49-6 + 67-66-3
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)