611778
Chloroform solution
NMR reference standard, 1% in acetone-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Productos recomendados
grado
NMR reference standard
analytical standard
Nivel de calidad
concentración
1% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
técnicas
NMR: suitable
tubo de RMN tamaño
3 mm × 8 in.
aplicaciones
environmental
formato
single component solution
cadena SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Clave InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
Cantidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup - Solvent
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup - Solvent
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?