59932
4′-Methylacetophenone
analytical standard
Sinónimos:
Methyl p-tolyl ketone
About This Item
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.533 (lit.)
n20/D 1.534
bp
226 °C (lit.)
mp
22-24 °C (lit.)
densidad
1.004 g/mL at 20 °C
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
CC(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
GNKZMNRKLCTJAY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)