59805
DL-Isoserine
≥97.0% (TLC)
Sinónimos:
(±)-3-Amino-2-hydroxypropionic acid
About This Item
Ensayo
≥97.0% (TLC)
mp
235 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
NCC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-1-2(5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
Clave InChI
BMYNFMYTOJXKLE-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)