58351
2-Methylpropane
puriss.
Sinónimos:
Isobutane
About This Item
densidad de vapor
2.01 (21 °C, vs air)
presión de vapor
72.2 psi ( 37.7 °C)
grado
puriss.
temp. de autoignición
860 °F
lim. expl.
8.3 %
bp
−12 °C (lit.)
mp
−160 °C (lit.)
densidad
2.064 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)C
InChI
1S/C4H10/c1-4(2)3/h4H,1-3H3
Clave InChI
NNPPMTNAJDCUHE-UHFFFAOYSA-N
Envase
pressure tin with 250 mL (net ~140 g)
Otras notas
Sales restrictions may apply
válvula de control
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
-117.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-83 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
PloS one, 9(9), e107363-e107363 (2014-09-17)
Cell loss after transplantation is a major limitation for cell replacement approaches in regenerative medicine. To assess the survival kinetics of induced pluripotent stem cell (iPSC)-derived cardiomyocytes (CM) we generated transgenic murine iPSC lines which, in addition to CM-specific expression
Experimental neurology, 265, 8-21 (2014-12-30)
Neuromyelitis optica (NMO) is causally linked to autoantibodies (ABs) against aquaporin 4 (AQP4). Here, we focused on the pathogenic effects exclusively mediated by human ABs to AQP4 in vivo. We performed cell-free intrathecal (i.th.) passive transfer experiments in Lewis rats