58320
D-(−)-Isoascorbic acid
purum, ≥99.0% (RT)
Sinónimos:
D-erythro-Hex-2-enoic acid γ-lactone, D-Araboascorbic acid
About This Item
grado
purum
Análisis
≥99.0% (RT)
actividad óptica
[α]20/D −16.0±1.5°, c = 1% in H2O
solubilidad
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless to very faintly yellow
cadena SMILES
OC[C@@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5-/m1/s1
Clave InChI
CIWBSHSKHKDKBQ-DUZGATOHSA-N
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?