Merck
55510
Sigma-Aldrich
N-Hydroxymaleimide
purum, ≥97.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H3NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
113.07
Beilstein:
1524594
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
grado
purum
Análisis
≥97.0% (HPLC)
mp
130-133 °C (dec.) (lit.)
130-133 °C
cadena SMILES
ON1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C4H3NO3/c6-3-1-2-4(7)5(3)8/h1-2,8H
Clave InChI
BUXKULRFRATXSI-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Reagent for the preparation of N-hydroxysuccinimid ester polymers via polymerizable active esters
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Y.A. Davidovitch et al.
Acta Chemica Scandinavica, B 33, 311-311 (1979)
M. Akiyama et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2122-2122 (1980)