Saltar a
55385
3-Phosphoshikimic acid lithium salt
≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
Lithium 3-phosphoshikimate, Lithium shikimate-3-phosphate, S-3-P, S3P, Shikimic acid-3-phosphate lithium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
402,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H11O8P · xLi+
Número CAS:
Peso molecular:
254.13 (free acid basis)
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
402,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(C1=C[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)C1)=O
InChI
1S/C7H11O8P/c8-4-1-3(7(10)11)2-5(6(4)9)15-16(12,13)14/h2,4-6,8-9H,1H2,(H,10,11)(H2,12,13,14)/t4-,5-,6+/m1/s1
InChI key
QYOJSKGCWNAKGW-PBXRRBTRSA-N
Biochem/physiol Actions
Substrate of the pivotal EPSP synthase in the shikimate - chorismic acid pathway of most plants and many microorganisms.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
738854398772764
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPCE)
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥95.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)