551376
Menthol solution
NMR reference standard, 30 wt. % in chloroform-d (99.8 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Productos recomendados
grado
NMR reference standard
analytical standard
Nivel de calidad
concentración
30 wt. % in chloroform-d (99.8 atom % D)
técnicas
NMR: suitable
tubo de RMN tamaño
5 mm × 8 in.
aplicaciones
food and beverages
formato
single component solution
cadena SMILES
CC(C)C1CCC(C)CC1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
NOOLISFMXDJSKH-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... TRPA1(8989) , TRPM8(79054)
Características y beneficios
Cantidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?