54750
Metil 4-hidroxibenzoato
puriss., ≥99.0% (GC)
Sinónimos:
Éster metílico del ácido p-hidroxibenzoico, Metil parabeno, NIPAGIN
About This Item
Productos recomendados
grado
puriss.
Análisis
≥99.0% (GC)
residuo de ign.
≤0.1% (as SO4)
mp
125-128 °C (lit.)
125-128 °C
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
Clave InChI
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
rat ... Ar(24208)
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
334.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
168 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?