537543
Propylene glycol monomethyl ether acetate
99%
Sinónimos:
1,2-Propanediol monomethyl ether acetate, 1-Methoxy-2-propyl acetate, MPA, PGMEA, Propylene glycol methyl ether acetate
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
3.7 mmHg ( 20 °C)
Análisis
99%
temp. de autoignición
669 °F
lim. expl.
13.1 %
índice de refracción
n20/D 1.402 (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
densidad
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COCC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-5(4-8-3)9-6(2)7/h5H,4H2,1-3H3
Clave InChI
LLHKCFNBLRBOGN-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... AR(367) , IMPDH2(3615) , NR3C1(2908) , PGR(5241)
Otras notas
sustituido por
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
113.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
45.5 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?