53649
FluoroSELECT™ E.coli Assay Kit
About This Item
Código UNSPSC:
41171621
NACRES:
NA.85
aplicaciones
food and beverages
Nivel de calidad
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Escherichia coli
algae
coliforms
Descripción general
The FluoroSELECT™ product line combines portable, low cost, single-channel fluorometers with suitable kits for a wide range of applications.
Learn more about our FluoroSELECT™
Learn more about our FluoroSELECT™
Componentes
Composition (for 50 assays)
Reagent A (Substrate): min. 4 mL
Reagent B (Enzyme Inducer): min. 2 mL
Reagent C (Lysing Agent): min. 6 mL
Incubation Media Powder: 0.4 g
Large Plastic Vials (Sample): 50 pcs
Small Plastic Vials (Mixing): 50 pcs
Mini Glass Tubes (Testing): 50 pcs.
Reagent A (Substrate): min. 4 mL
Reagent B (Enzyme Inducer): min. 2 mL
Reagent C (Lysing Agent): min. 6 mL
Incubation Media Powder: 0.4 g
Large Plastic Vials (Sample): 50 pcs
Small Plastic Vials (Mixing): 50 pcs
Mini Glass Tubes (Testing): 50 pcs.
Información legal
FluoroSELECT is a trademark of Sigma-Aldrich International GmbH
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 - 122.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
40 - 50 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)