Merck
52302
1-O-Palmityl-rac-glycerol
≥99.0% (GC)
Sinónimos:
rac-1-Hexadecyl-glycerol, rac-Glycerol-1-hexadecyl ether, DL-α-Hexadecylglycerol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HOCH2CH(OH)CH2O(CH2)15CH3
Número CAS:
Peso molecular:
316.52
EC Number:
228-149-9
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1724514
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥99.0% (GC)
mp
60-65 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCOCC(O)CO
InChI
1S/C19H40O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22-18-19(21)17-20/h19-21H,2-18H2,1H3
InChI key
OOWQBDFWEXAXPB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Cnr1(25248)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)