52256
(±)-Diclofop
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
(RS)-2-[4-(2,4-Dichlorophenoxy)phenoxy]propionic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
Análisis
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
carbon content, 54.0-56.2%
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
formato
neat
cadena SMILES
CC(Oc1ccc(Oc2ccc(Cl)cc2Cl)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H12Cl2O4/c1-9(15(18)19)20-11-3-5-12(6-4-11)21-14-7-2-10(16)8-13(14)17/h2-9H,1H3,(H,18,19)
Clave InChI
OOLBCHYXZDXLDS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?