Saltar a
52099
KPC ChromoSelect Agar Supplement
suitable for microbiology
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 vials
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
125,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41171614
125,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
sterility
sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
bacteria
Application
KPC ChromoSelect Agar Supplement is recommended for the detection of gram negative bacteria with a reduced susceptibility to carbapenem agents.
Other Notes
Composition:
(per vial sufficient for 500 ml medium)
Selective Mix 0.200g
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
440221470392325
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
clinical testing
veterinary, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
suitability
bacteria
suitability
Klebsiella spp.
suitability
Cronobacter spp., selective and differential for Cronobacter spp., selective and differential for Enterobacter spp.
suitability
selective for Bacillus cereus
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)