Merck
51810
Supelco
2-Mercaptobenzimidazole
analytical standard
Sinónimos:
1,3-Dihydro-2H-benzimidazole-2-thione, 2-Benzimidazolethiol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6N2S
Número de CAS:
Peso molecular:
150.20
Beilstein:
119867
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.5% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
300-304 °C (lit.)
aplicaciones
forensics and toxicology
veterinary
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
S=C1Nc2ccccc2N1
InChI
1S/C7H6N2S/c10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H2,8,9,10)
Clave InChI
YHMYGUUIMTVXNW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
>752.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 400 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yue Teng et al.
PloS one, 9(8), e106003-e106003 (2014-08-27)
2-Mercaptobenzimidazole (MBI) is widely utilized as a corrosion inhibitor, copper-plating brightener and rubber accelerator. The residue of MBI in the environment is potentially harmful. In the present work, the toxic interaction of MBI with the important antioxidant enzyme copper-zinc superoxide