51807
Alkannin
analytical standard
Sinónimos:
(−)-2-(1-Hydroxy-4-methyl-3-pentenyl)-5,8-dihydroxy-1,4-naphthoquinone, 5,8-Dihydroxy-2-[(1S)-1-hydroxy-4-methyl-3-penten-1-yl]-1,4-naphthalenedione, Anchusin, C.I. Natural Red 20, E103
About This Item
grado
analytical standard
Análisis
≥95.0% (HPLC)
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.0%
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤1.0% water (calc. from elemental analysis)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
cadena SMILES
O=C1C([C@H](CC=C(C)C)O)=CC(C2=C1C(O)=CC=C2O)=O
InChI
1S/C16H16O5/c1-8(2)3-4-10(17)9-7-13(20)14-11(18)5-6-12(19)15(14)16(9)21/h3,5-7,10,17-19H,4H2,1-2H3/t10-/m0/s1
Clave InChI
NEZONWMXZKDMKF-JTQLQIEISA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?