Merck
51700
Sigma-Aldrich
6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedione
purum, ≥97.0% (GC)
Sinónimos:
2,2-Dimethyl-6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-3,5-octanedione
About This Item
Fórmula lineal:
CF3CF2CF2COCH2COC(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
296.18
Beilstein:
2056991
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
grado
purum
Análisis
≥97.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.379 (lit.)
n20/D 1.380
bp
46-47 °C/5 mmHg (lit.)
densidad
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)C(=O)CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H11F7O2/c1-7(2,3)5(18)4-6(19)8(11,12)9(13,14)10(15,16)17/h4H2,1-3H3
Clave InChI
SQNZLBOJCWQLGQ-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.