51621
Cocaine hydrochloride
analytical standard
Sinónimos:
Ecgonine methyl ester benzoate hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Análisis
≥98.5% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
control farmacológico
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IB (Portugal)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.COC(=O)[C@H]1[C@H](C[C@@H]2CC[C@H]1N2C)OC(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C17H21NO4.ClH/c1-18-12-8-9-13(18)15(17(20)21-2)14(10-12)22-16(19)11-6-4-3-5-7-11;/h3-7,12-15H,8-10H2,1-2H3;1H/t12-,13+,14-,15+;/m0./s1
Clave InChI
PIQVDUKEQYOJNR-VZXSFKIWSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?