51411
Fluorobenzene
analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Análisis
≥99.7% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.465 (lit.)
n20/D 1.465
bp
85 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
densidad
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
formato
neat
cadena SMILES
Fc1ccccc1
InChI
1S/C6H5F/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clave InChI
PYLWMHQQBFSUBP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
5.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-15 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?