49873
3-O-Acetyl-β-boswellic acid
analytical standard
Sinónimos:
β-Boswellic acid acetate, (3α,4β)-3-(Acetyloxy)urs-12-en-23-oic acid, 3α-Hydroxyurs-12-en-24-oic acid acetate
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Análisis
≥95.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
food and beverages
formato
neat
cadena SMILES
C[C@@H]1CC[C@]2(C)CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@@H](OC(C)=O)[C@@](C)([C@@H]5CC[C@@]34C)C(O)=O)[C@@H]2[C@H]1C
InChI
1S/C32H50O4/c1-19-11-14-28(4)17-18-30(6)22(26(28)20(19)2)9-10-23-29(5)15-13-25(36-21(3)33)32(8,27(34)35)24(29)12-16-31(23,30)7/h9,19-20,23-26H,10-18H2,1-8H3,(H,34,35)/t19-,20+,23-,24-,25-,26+,28-,29-,30-,31-,32-/m1/s1
Clave InChI
YJBVHJIKNLBFDX-MQURJEHKSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?