Merck
49757
Supelco
Tetrahydrofurfuryl alcohol
analytical standard
Sinónimos:
NSC 15434, Tetrahydro-2-furanmethanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H10O2
Número de CAS:
Peso molecular:
102.13
Beilstein:
102723
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.52 (vs air)
presión de vapor
2.3 mmHg ( 39 °C)
Ensayo
≥98.5% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
lim. expl.
9.7 %
índice de refracción
n20/D 1.452 (lit.)
n20/D 1.452-1.454
bp
178 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
densidad
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
OCC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5-6H,1-4H2
Clave InChI
BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Tetrahydrofurfuryl alcohol (THFA), a flammable liquid with a slight ether odor, is widely used as a flavoring agent in the food industry. It finds applications as an intermediate in industrial applications, consumer products including graffiti removers, floor polish removers, oven cleaners, as a solvent for a variety of products such as dyes, waxes, resins, nail-cleaning agents, fats, etc.
Aplicación
Tetrahydrofurfuryl alcohol may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in rats and smoke flavoring from rice husk using chromatography techniques.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
73 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Characterisation of volatile compounds in a smoke flavouring from rice husk
Pino AJ
Food Chemistry, 153(2), 81-86 (2014)
Mutsuko Hirata-Koizumi et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 25(2), 231-238 (2008-01-15)
Twelve male and female rats per group were given tetrahydrofurfuryl alcohol (THFA) by gavage at 0, 15, 50, 150 or 500 mg/kg/day. Males were dosed for 47 days, beginning 14 days before mating, and females were dosed for 42-52 days