Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
50 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 155,00 € |
Acerca de este artículo
155,00 €
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤1.0% water
refractive index
n20/D 1.479-1.483
application(s)
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(OCCCCCCC(C)C)C1=CC=CC=C1C(OCCCCCCC(C)C)=O
InChI
1S/C26H42O4/c1-21(2)15-9-5-7-13-19-29-25(27)23-17-11-12-18-24(23)26(28)30-20-14-8-6-10-16-22(3)4/h11-12,17-18,21-22H,5-10,13-16,19-20H2,1-4H3
InChI key
HBGGXOJOCNVPFY-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.479-1.483 | refractive index n20/D 1.485-1.489 | refractive index n20/D 1.477-1.481 | refractive index - |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (GC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay - |
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?