49516
Maize GMO Standard 1507
Set with 0%, 0.1%, 1% and 10% 1507
Sinónimos:
GMO Standard ERM-418
About This Item
grado
certified reference material
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)