49380-U
ProClin™ 150
ProClin™ preservative for use in IVD manufacturing, CMIT/MIT 1.5%, pkg of 110 kg
Sinónimos:
1.5% solution of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
About This Item
Productos recomendados
descripción
biocide for IVD use
formulario
liquid
caducidad
2 yr
contiene
23 to 25% Mg salts
composición
CMIT/MIT, 1.5%
envase
pkg of 110 kg
Parámetros
operating temperature at <45 °C
matriz
Water
operating pH range
2.5-8.5
intervalo de pH
1.7-3.7
bp
100 °C
mp
-21 °C
solubilidad
water: soluble
densidad
1.20 g/cm3
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?