Documentos clave
48954
Supelco
Glass Ring
Selectophore, borosilicate glass; face ground on both sides
About This Item
Código UNSPSC:
26111700
NACRES:
NB.61
grado
for ion-selective electrodes
Línea del producto
Selectophore
D.I.
28 mm
Descripción general
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicación
for the preparation of ion-selective membranes, in combination with glass plate (Cat. No. 48952) and vial (Cat. No. 85795)
Información legal
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)