Merck
48205
Sigma-Aldrich
Fusaric acid
≥99.0% (TLC), from Gibberella fujikuroi
Sinónimos:
5-Butylpicolinic acid, 5-Butylpyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H13NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
179.22
Beilstein:
125804
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
origen biológico
Gibberella fujikuroi
Análisis
≥99.0% (TLC)
mp
96-100 °C
solubilidad
ethanol: 50 mg/mL, clear, faintly yellow
Modo de acción
enzyme | inhibits
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCc1ccc(nc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO2/c1-2-3-4-8-5-6-9(10(12)13)11-7-8/h5-7H,2-4H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
DGMPVYSXXIOGJY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Chemical structure: pyridine
Otras notas
Inhibits dopamine β-hydroxylase activity
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Fusaric (5-butylpicolinic) acid, an inhibitor of dopamine beta-hydroxylase, affects serotonin and noradrenaline.
H Hidaka
Nature, 231(5297), 54-55 (1971-05-07)