Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C38H34NO8P
Número CAS:
Peso molecular:
663.65
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4285612
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
technical
assay
≥90% (HPLC)
form
powder (amorphous)
optical activity
[α]20/D +33.0±2°, c = 1% in chloroform
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(OP(=O)(OCc2ccccc2)OCc3ccccc3)cc1)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
Other Notes
Building block for the synthesis of peptides with O-phospho-L-tyrosine
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?