Merck
463515
Sigma-Aldrich
Silicon 2,3,9,10,16,17,23,24-octakis(octyloxy)-29H,31H-phthalocyanine dihydroxide
Dye content 95 %
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C96H146N8O10Si
Número de CAS:
Peso molecular:
1600.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
composición
Dye content, 95%
mp
>300 °C (lit.)
λmáx.
682 nm
cadena SMILES
CCCCCCCCOc1cc2c3nc(nc4n5c(nc6nc(nc7n(c(n3)c8cc(OCCCCCCCC)c(OCCCCCCCC)cc78)[Si]5(O)O)c9cc(OCCCCCCCC)c(OCCCCCCCC)cc69)c%10cc(OCCCCCCCC)c(OCCCCCCCC)cc4%10)c2cc1OCCCCCCCC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)