46337
17α-Hydroxyprogesterone
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
17α-Hydroxy-4-pregnene-3,20-dione, 4-Pregnen-17α-ol-3,20-dione
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(C)=O
InChI
1S/C21H30O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h12,16-18,24H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
Clave InChI
DBPWSSGDRRHUNT-CEGNMAFCSA-N
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Los sistemas de producción de agua ultrapura Milli-Q® suministran agua exenta de contaminantes orgánicos, incluidas las hormonas presentes en el agua del grifo de un laboratorio, lo que los hace adecuados para los análisis mediante LC-MS/MS más sensibles.
Milli-Q® ultrapure water systems deliver water free of organic contaminants , including hormones present in a lab's tap water, making it suitable for the most sensitive LC-MS/MS analyses.