Merck
448516
Sigma-Aldrich
2-Pentanona
ReagentPlus®, ≥99%, purified by redistillation
Sinónimos:
Metilpropilcetona
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COCH2CH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
86.13
Beilstein:
506058
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo:
≥99%
bp:
101-105 °C (lit.)
presión de vapor:
27 mmHg ( 20 °C)
presión de vapor
27 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
941 °F
purificado por
redistillation
lim. expl.
8.2 %
índice de refracción
n20/D 1.39 (lit.)
bp
101-105 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 72.6 g/L at 20 °C
densidad
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Información legal
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
46.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Toward rational design of stable, supported metal catalysts for aqueous-phase processing: Insights from the hydrogenation of levulinic acid.
Abdelrahman OA, et al.
J. Catal., 329, 10-21 (2015)
Infinite-dilution binary diffusion coefficients of 2-propanone, 2-butanone, 2-pentanone, and 3-pentanone in CO2 by the Taylor dispersion technique from 308.15 to 328.15 K in the pressure range from 8 to 35 MPa.
Funazukuri T, et al.
International Journal of Thermophysics, 21(6), 1279-1290 (2000)
Phase liquid-vapor equilibria and thermodynamic properties of solutions of n-propanol-aliphatic ketones.
Suntsov YK, et al.
Russian Journal of Physical Chemistry A, 89(6), 926-930 (2015)
Atmospheric chemistry of 2-pentanone and 2-heptanone.
Atkinson R, et al.
Environmental Science & Technology, 34(4), 623-631 (2000)
On the dissociation of the 2-pentanone ion studied by threshold photoelectron photoion coincidence spectroscopy.
Kercher JP, et al.
International Journal of Mass Spectrometry, 249, 403-411 (2006)