Merck
44703
Supelco
(−)-Cinchonidine
analytical standard
Sinónimos:
Cinchonidine, (−)-Cinchonidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H22N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
294.39
Beilstein:
89690
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Análisis
≥96.0% (HPLC)
96.0-104.0% (NT)
actividad óptica
[α]/D -109.0±5.0°, c = 0.2 in ethanol
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mp
204-206 °C (lit.)
formato
neat
cadena SMILES
O[C@@H]([C@@H]1C[C@@H]2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14-,18-,19+/m0/s1
Clave InChI
KMPWYEUPVWOPIM-KODHJQJWSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)