Saltar a
44310
AmberChrom 1X4 Ion Exchange Resin
chloride form, 50-100 mesh
Sinónimos:
Dowex 1X4, Cl(−)-form, strongly basic
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
500 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
545,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(C10H12 · C10H10 · C8H8 · C3H9N)X
Número CAS:
UNSPSC Code:
47101511
NACRES:
NA.56
MDL number:
545,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Dowex 1X4 chloride form, chloride form, 50-100 mesh
Quality Segment
description
cross-linkage 4%
form
beads
parameter
66 °C OH- form max. temp., 99 °C Cl- form max. temp.
moisture
>50%
technique(s)
LPLC: suitable
loss
~55% loss on drying, 110 °C
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix active group
SAX
particle size
50-100 mesh
operating pH
0-14
capacity
1.0 meq/mL capacity
separation technique
anion exchange
SMILES string
N(C)(C)C.C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)3/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-3H3
InChI key
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Cumple los requisitos de la Normativa 21 CFR 173.25 de la FDA sobre aditivos para alimentación.
Dowex 1X4 chloride form is a strongly basic (type I) anion exchange resin for fine pharmaceuticals. Dowex 1X4 ion exchangers have been used to remove iodinated contrast media (ICM), water pollutants, from the water phase, suggesting a removal method for use in aquatic environments. Dowex 1X4 has also been used to determine partitioning of heavy metals (Ca, Mg, Fe and Zn) in cow milk.
Legal Information
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
21742544340428604
matrix active group
SAX
matrix active group
quaternary ammonium
matrix active group
-
matrix active group
quaternary ammonium
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
parameter
66 °C OH- form max. temp., 99 °C Cl- form max. temp.
parameter
66 °C OH- form max. temp.
parameter
66 °C OH- form max. temp.
parameter
66 °C OH- form max. temp., 99 °C Cl- form max. temp.
separation technique
anion exchange
separation technique
anion exchange
separation technique
-
separation technique
anion exchange
particle size
50-100 mesh
particle size
100-200 mesh
particle size
200-400 mesh
particle size
200-400 mesh
capacity
1.0 meq/mL capacity
capacity
1.2 meq/mL by wetted bed volume
capacity
1.2 meq/mL by wetted bed volume
capacity
1.0 meq/mL capacity
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dowex 1X4 chloride form
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
1–2 de 2 Preguntas  
  1. How can a Dowex type 1 resin in the chloride form be converted to the carbonate form?
    1 respuesta
    1. As one might expect, the procedure requires the use of sodium carbonate (Na2CO3).Citation: Journal of Experimental Medicine, 120, 1007-1018 (1965).From page 1011 of that paper:"A 2 mL column of washed Dowex-1X8 200 to 400 mesh, in the chloride form, was converted to the carbonate form by washing with 1 M Na2CO3 until no chloride could be detected in the eluate. It was then washed with distilled water until the pH of the eluate reached neutrality". The simplest test for chloride is to use a dilute silver nitrate solution. If mixing a few drops of the eluate with a few drops of a silver nitrate solution results in a silver chloride precipitate forming, that would an indication that the eluate contains chloride. You could also use a chloride-specific electrode, if you have access to one.
      ¿Le ha resultado útil?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 respuesta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      ¿Le ha resultado útil?