Saltar a
44243
Dodecyltrimethylammonium hydrogen sulfate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (T)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
630,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)11N(CH3)3HSO4
Número CAS:
Peso molecular:
325.51
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116105
MDL number:
630,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
anionic
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
solid
quality
LiChropur
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
UV absorption
λ: 210 nm Amax: 0.1, λ: 240 nm Amax: 0.06, λ: 280 nm Amax: 0.04, λ: 310 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02
suitability
corresponds to standard for filter test
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.H2O4S/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;1-5(2,3)4/h5-15H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
KSZDKSNRUYOJHR-UHFFFAOYSA-M
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D50470672086626
form
solid
form
crystals
form
-
form
crystals
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
assay
≥99.0% (T)
assay
~99%
assay
≥98.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
UV absorption
λ: 210 nm Amax: 0.1, λ: 280 nm Amax: 0.04, λ: 500 nm Amax: 0.02, λ: 240 nm Amax: 0.06, λ: 310 nm Amax: 0.02
UV absorption
-
UV absorption
-
UV absorption
λ: 210 nm Amax: 0.05, λ: 220 nm Amax: 0.04, λ: 230 nm Amax: 0.03, λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02
quality
LiChropur
quality
-
quality
-
quality
LiChropur
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)