Merck
44184
Supelco
Pymetrozin
reference material
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H11N5O
Número de CAS:
Peso molecular:
217.23
Beilstein:
7814151
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grado
reference material
Nivel de calidad
Análisis
≥95.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1=NNC(=O)N(C1)\N=C\c2cccnc2
InChI
1S/C10H11N5O/c1-8-7-15(10(16)14-13-8)12-6-9-3-2-4-11-5-9/h2-6H,7H2,1H3,(H,14,16)/b12-6+
Clave InChI
QHMTXANCGGJZRX-WUXMJOGZSA-N
Descripción general
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Li-Xiang Wang et al.
Pesticide biochemistry and physiology, 165, 104548-104548 (2020-05-04)
Pymetrozine is a promising chemical used to control brown planthopper, which developed resistance to imidacloprid and buprofezin in the past decade. Field efficacy indicates that pymetrozine can reduce the number of offsprings of brown planthopper, but the specific physiological mechanism