Merck
44122
Sigma-Aldrich
8-Dodecanoyloxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt
for fluorescence, ≥95% (HPCE)
Sinónimos:
Trisodium 8-dodecanoyloxypyrene-1,3,6-trisulfonate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H29Na3O11S3
Número de CAS:
Peso molecular:
706.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
grado
for fluorescence
Ensayo
≥95% (HPCE)
mp
≥250 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
DMF: soluble
DMSO: soluble
methanol: soluble
fluorescencia
λex 460 nm; λem 510 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (lipase)
idoneidad
suitable for fluorescence
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)Oc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)