43856
Alkaline Peptone Water (ISO)
suitable for microbiology
Sinónimos:
Peptone Water, alkaline (ISO)
About This Item
Productos recomendados
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
peptic digest of animal tissue, 20 g/L
sodium chloride, 30 g/L
pH final
8.6±0.2 (25 °C)
aplicaciones
microbiology
idoneidad
nonselective for Vibrio spp.
Aplicación
Alkaline Peptone Water is used for detection of Vibrio species. It is also recommended by ISO Committee under the specification ISO 8914:1990.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?